3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400404-1G
OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA
14490
CZK
APOSOR400404-1G
APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆BrIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09836677 CAS číslo: 249647-26-5 |