Tisk…
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 744 CZK
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₃
Bod tání: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18088521
CAS číslo: 10172-35-7