4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400388-250MG
OR400388-1G
APOSOR400388-250MGEA
1290
CZK
APOSOR400388-250MG
APOSOR400388-1G
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine
Vzorec:
C₆H₆BrClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16987754 CAS číslo: 75293-95-7 UN: 3259 ADR: 8,III |