Tisk…
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400385-250MG OR400385-1G
APOSOR400385-250MGEA 8200 CZK
APOSOR400385-250MG APOSOR400385-1G
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28154807
CAS číslo: 1823624-85-6