Tisk…
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 27210 CZK
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22558142
CAS číslo: 1360902-51-7