Tisk…
3-Vinylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400379-1G OR400379-5G
APOSOR400379-1GEA 5790 CZK
APOSOR400379-1G APOSOR400379-5G
3-Vinylthiophene
3-Vinylthiophene
Vzorec: C₆H₆S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07438049
CAS číslo: 13679-64-6
UN: 1993
ADR: 3,III