Tisk…
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400378-1G OR400378-250MG OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA 6620 CZK
APOSOR400378-1G APOSOR400378-250MG APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃ClINO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28154805
CAS číslo: 33115-24-1