Tisk…
2-Vinylthiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400376-1G OR400376-250MG OR400376-5G
APOSOR400376-1GEA 1450 CZK
APOSOR400376-1G APOSOR400376-250MG APOSOR400376-5G
2-Vinylthiophene 97%
2-Vinylthiophene
Vzorec: C₆H₆S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085296
CAS číslo: 1918-82-7
UN: 1993
ADR: 3,III