Tisk…
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 2940 CZK
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041293
CAS číslo: 159847-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III