Tisk…
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400337-1G OR400337-250MG OR400337-5G
APOSOR400337-1GEA 6620 CZK
APOSOR400337-1G APOSOR400337-250MG APOSOR400337-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₅S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28122848
CAS číslo: 1105712-07-9