Tisk…
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400331-1G OR400331-25G OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA 622 CZK
APOSOR400331-1G APOSOR400331-25G APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrClNO₃
MW: 252,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835006
CAS číslo: 58349-01-2