Tisk…
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 4630 CZK
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrClO
MW: 235.506 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234654
CAS číslo: 885270-32-6
UN: 3261
ADR: 8 III