Tisk…
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 11580 CZK
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22544395
CAS číslo: 214760-34-6