Tisk…
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400319-1G OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-1GEA 0 CZK
APOSOR400319-1G APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061830
CAS číslo: 917562-09-5