Tisk…
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 4960 CZK
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Bod varu: 130 °C (0,2 mm Hg)
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234652
CAS číslo: 82477-68-7