Tisk…
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-chlorophenyl)ethanone
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 1780 CZK
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189467
CAS číslo: 154257-85-9