Tisk…
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 15940 CZK
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,359 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780677
CAS číslo: 501009-09-2