Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 3190 CZK
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22491786
CAS číslo: 496944-09-3