Tisk…
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 2200 CZK
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082876
CAS číslo: 59614-95-8