Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400309-1G
OR400309-5G
OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA
2150
CZK
APOSOR400309-1G
APOSOR400309-5G
APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrNO₄ MW: 274,068 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11505948 CAS číslo: 133446-99-8 UN: 3261 ADR: 8,III |