Tisk…
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl α,3-dibromo-o-toluate, 2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 2240 CZK
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.967 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06804569
CAS číslo: 337536-14-8