Tisk…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 827 CZK
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218.324 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28040529
CAS číslo: 16116-82-8