Tisk…
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 17360 CZK
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040522
CAS číslo: 1820707-32-1