Tisk…
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-1,2-diaminobenzene, 5-Bromo-3-chlorophenylene-1,2-diamine
OR40023-1G OR40023-5G OR40023-25G
APOSOR40023-1GEA 870 CZK
APOSOR40023-1G APOSOR40023-5G APOSOR40023-25G
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrClN₂
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028675
CAS číslo: 16429-44-0