Tisk…
4-Iodo-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 622 CZK
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466297
CAS číslo: 21784-73-6