3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR40022-1G
OR40022-250MG
OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA
0
CZK
APOSOR40022-1G
APOSOR40022-250MG
APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₉BrO₂S Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12025160 CAS číslo: 82657-76-9 UN: 1759 ADR: 8,III |