Tisk…
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 18620 CZK
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18204796
CAS číslo: 871116-91-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III