3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G
OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA
2780
CZK
APOSOR400214-5G
APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉NO₄ MW: 183,161 g/mol Bod tání: 95…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007098 CAS číslo: 80866-88-2 |