Tisk…
2-Amino-5-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 4570 CZK
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14705905
CAS číslo: 99968-80-6