Tisk…
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 1240 CZK
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃S
MW: 184.212 g/mol
Bod tání: 88.7…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052329
CAS číslo: 43114-43-8