Tisk…
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-1GEA 1740 CZK
APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23703052
CAS číslo: 89978-56-3