3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400207-1G
OR400207-250MG
OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA
5590
CZK
APOSOR400207-1G
APOSOR400207-250MG
APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈Br₂ Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18204792 CAS číslo: 51719-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |