Tisk…
2-Amino-4-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodoaniline
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 4630 CZK
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235,022 g/mol
Bod tání: 139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14705890
CAS číslo: 99969-17-2