Tisk…
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400198-1G
APOSOR400198-1GEA 3870 CZK
APOSOR400198-1G
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923347
CAS číslo: 182500-28-3