Tisk…
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400195-1G OR400195-250MG OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA 1820 CZK
APOSOR400195-1G APOSOR400195-250MG APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18204791
CAS číslo: 648439-19-4