Tisk…
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 8200 CZK
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072886
CAS číslo: 1035155-69-1