Tisk…
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 5-Amino-2-iodo-4-nitrotoluene, 4-Iodo-6-nitro-m-toluidine
OR400191-1G OR400191-250MG OR400191-5G
APOSOR400191-1GEA 19510 CZK
APOSOR400191-1G APOSOR400191-250MG APOSOR400191-5G
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇IN₂O₂
MW: 278.047 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27949584
CAS číslo: 335349-58-1