Tisk…
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 9230 CZK
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024988
CAS číslo: 256925-54-9