3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400180-1G
OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA
32240
CZK
APOSOR400180-1G
APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,071 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18392224 CAS číslo: 51719-66-5 |