Tisk…
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400178-1G OR400178-5G OR400178-10G
APOSOR400178-1GEA 1540 CZK
APOSOR400178-1G APOSOR400178-5G APOSOR400178-10G
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846303
CAS číslo: 43192-34-3