2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400175-1G
OR400175-500MG
OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA
9100
CZK
APOSOR400175-1G
APOSOR400175-500MG
APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.071 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD20487652 CAS číslo: 704-65-4 UN: 3265 ADR: 8 III |