2-Chloro-6-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400164-1G
OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA
1580
CZK
APOSOR400164-1G
APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Vzorec:
C₇H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14455911 CAS číslo: 158966-62-2 |