Tisk…
3-Chloro-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 2400 CZK
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14455916
CAS číslo: 5472-99-1