2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400161-1G
OR400161-250MG
OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA
3940
CZK
APOSOR400161-1G
APOSOR400161-250MG
APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆INO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18905184 CAS číslo: 66195-38-8 |