Tisk…
3-Chloro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 2980 CZK
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703192
CAS číslo: 17802-02-7