Tisk…
4-Methoxy-3-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 2240 CZK
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031284
CAS číslo: 15174-02-4