Tisk…
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 6220 CZK
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD17013576
CAS číslo: 52727-95-4
UN: 3261
ADR: 8,III