Tisk…
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 5760 CZK
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃IN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783655
CAS číslo: 101420-79-5