Tisk…
2-Iodophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400132-1G OR400132-250MG OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA 14550 CZK
APOSOR400132-1G APOSOR400132-250MG APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194409
CAS číslo: 113258-84-7