Tisk…
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 4900 CZK
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
MW: 324,941 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391608
CAS číslo: 1261438-63-4